Läs mer
21-Dehydro Flumethasone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 21-Dehydro Flumethasone |
| CAS | 65751-65-7 |
| Molekylformel | C22 H26 F2 O5 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (6α,11β,16α)-6,9-Difluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-al |
| InChI formel | InChI=1S/C22H26F2O5/c1-11-6-13-14-8-16(23)15-7-12(26)4-5-19(15,2)21(14,24)17(27)9-20(13,3)22(11,29)18(28)10-25/h4-5,7,10-11,13-14,16-17,27,29H,6,8-9H2,1-3H3/t11-,13+,14+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)C=O |
| IUPAC-namn | 2-[(6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-6,9-difluoro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoacetaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 408.436 |
| Formel vikt | 408.175 |