missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

21-Dehydro Flunisolide, TRC

Produktkod. 30179879
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179879 1 mg
30179887 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30179879 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2294301MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1188271-69-3
Molekylformel C24 H29 F O6
Molekylvikt (g/mol) 432.48
Synonym (6α,11β,16α)-6-Fluoro-11-hydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-al;
IUPAC-namn 2-((2S,6aR,6bS,7S,8aS,8bS,11aR,12aS,12bS)-2-fluoro-7-hydroxy-6a,8a,10,10-tetramethyl-4-oxo-1,2,4,6a,6b,7,8,8a,11a,12,12a,12b-dodecahydro-8bH-naphtho[2',1':4,5]indeno[1,2-d][1,3]dioxol-8b-yl)-2-oxoacetaldehyde
LEDER C[C@]12C[C@@H]([C@H]3[C@H]([C@@H]1C[C@@H]4[C@]2(OC(O4)(C)C)C(=O)C=O)C[C@@H](C5=CC(=O)C=C[C@]35C)F)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 21-Dehydro Flunisolide
Analyt- eller komponentnamn 21-Dehydro Flunisolide
Frakt skick Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C24H29FO6/c1-21(2)30-19-9-14-13-8-16(25)15-7-12(27)5-6-22(15,3)20(13)17(28)10-23(14,4)24(19,31-21)18(29)11-26/h5-7,11,13-14,16-17,19-20,28H,8-10H2,1-4H3/t13-,14-,16-,17-,19+,20+,22-,23-,24+/m0/s1
Lösningstyp Neat
Industry Type Forensics
Kvantitet 1 mg
Formel vikt 432.19
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.