missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
21-Dehydro Flunisolide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 21-Dehydro Flunisolide |
| Analyt- eller komponentnamn | 21-Dehydro Flunisolide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C24H29FO6/c1-21(2)30-19-9-14-13-8-16(25)15-7-12(27)5-6-22(15,3)20(13)17(28)10-23(14,4)24(19,31-21)18(29)11-26/h5-7,11,13-14,16-17,19-20,28H,8-10H2,1-4H3/t13-,14-,16-,17-,19+,20+,22-,23-,24+/m0/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 432.19 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?