Läs mer
21-Dehydro Isoflupredone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 21-Dehydro Isoflupredone |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H27FO6.C21H25FO5/c1-18-7-5-12(23)9-11(18)3-4-14-13-6-8-20(28,16(25)17(26)27)19(13,2)10-15(24)21(14,18)22;1-18-7-5-13(24)9-12(18)3-4-15-14-6-8-20(27,17(26)11-23)19(14,2)10-16(25)21(15,18)22/h5,7,9,13-15,17,24,26-28H,3-4,6,8,10H2,1-2H3;5,7,9,11,14-16,25,27H,3-4,6,8,10H2,1-2H3/t13-,14-,15-,18-,19-,20-,21-;14-,15-,16-,18-,19-,20-,21-/m00/s1 |
| Formel vikt | 394.18 |