missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
21-Dehydro Prednisolone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 21-Dehydro Prednisolone |
| CAS | 22420-16-2 |
| Molekylformel | C21 H26 O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Pregna-1,4-dien-21-al, 11,17-dihydroxy-3,20-dioxo-, (11β)- (9CI), Pregna-1,4-dien-21-al, 11β,17-dihydroxy-3,20-dioxo- (6CI,7CI,8CI), 11β,17-Dihydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-al, 21-Dehydroprednisolone |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,11,14-16,18,24,26H,3-4,6,8,10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)C=O |
| IUPAC-namn | 2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoacetaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 358.43 |
| Formel vikt | 358.178 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?