Läs mer
21-Dehydrocorticosterone (mixture of the aldehyde and the hydrated form), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 21-Dehydrocorticosterone |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28O4/c1-20-8-7-13(23)9-12(20)3-4-14-15-5-6-16(18(25)11-22)21(15,2)10-17(24)19(14)20/h9,11,14-17,19,24H,3-8,10H2,1-2H3/t14-,15-,16+,17-,19+,20-,21-/m0/s1 |
| Formel vikt | 344.1988 |