Läs mer
21-Deoxy Cortisol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 21-Deoxycortisol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H30O4/c1-12(22)21(25)9-7-16-15-5-4-13-10-14(23)6-8-19(13,2)18(15)17(24)11-20(16,21)3/h10,15-18,24-25H,4-9,11H2,1-3H3/t15-,16-,17-,18+,19-,20-,21-/m0/s1 |
| Formel vikt | 346.2144 |
| Procent renhet | >95% |