Läs mer
21-Deoxy Cortisone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 21-Deoxycortisone |
| CAS | 1882-82-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C21 H28 O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Pregn-4-ene-3,11,20-trione, 17-hydroxy-, 17-Hydroxypregn-4-ene-3,11,20-trione, 17alpha-Hydroxy-11-oxoprogesterone, 17alpha-Hydroxypregn-4-ene-3,11,20-trione, 21-Deoxycortisone, 21-Desoxycortisone, 4-Pregnene-17alpha-ol-3,11,20-trione, 6-Pregn-4-en-17alpha-ol-3,11,20-trione, NSC 38722 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28O4/c1-12(22)21(25)9-7-16-15-5-4-13-10-14(23)6-8-19(13,2)18(15)17(24)11-20(16,21)3/h10,15-16,18,25H,4-9,11H2,1-3H3/t15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3C(=O)C[C@]12C |
| IUPAC-namn | (8S,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetyl-17-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,11-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 344.44 |
| Visa mer |