Läs mer
21-Desacetyl Anecortave, TRC
Produktkod. 30364846
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30364846 100 mg
30351137 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30364846 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD288340100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10184-70-0
Molekylformel C21 H28 O4
Molekylvikt (g/mol) 344.44
Synonym Pregna-4,9(11)-diene-3,20-dione, 17,21-dihydroxy-, 17,21-Dihydroxypregna-4,9(11)-diene-3,20-dione, AL 4940
IUPAC-namn (8S,10S,13S,14S,17R)-17-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimetyl-2,6,7,8,12,14,15,16-oktahydro-1H-cyklopenta[a]fenanthren-3-one
LEDER C[C@]12CC=C3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 21-Desacetyl Anecortave
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C21H28O4/c1-19-8-5-14(23)11-13(19)3-4-15-16(19)6-9-20(2)17(15)7-10-21(20,25)18(24)12-22/h6,11,15,17,22,25H,3-5,7-10,12H2,1-2H3/t15-,17+,19+,20+,21+/m1/s1
Formel vikt 344.1988