Läs mer
21-Deschloromethyl-21-O-Ethoxycarbonyl Loteprednol Etabonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 21-Deschloromethyl-21-O-Ethoxycarbonyl Loteprednol Etabonate |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H34O9/c1-5-32-22(30)34-21(29)26(35-23(31)33-6-2)12-10-18-17-8-7-15-13-16(27)9-11-24(15,3)20(17)19(28)14-25(18,26)4/h9,11,13,17-20,28H,5-8,10,12,14H2,1-4H3/t17-,18-,19-,20+,24-,25-,26-/m0/s1 |
| Formel vikt | 490.2203 |