Läs mer
21-Di[methylenebis(oxy)] 5a-Dihydrocortisol, TRC
Produktkod. 30376905
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30376905 5 g
1 options
Produktkod. 30376905 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4504055G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 21-Di[methylenebis(oxy)] 5alpha-Dihydrocortisol
CAS 1056-08-2
Molekylformel C23H34O6
Kvantitet 5 g
Synonym (5α,11β)-11-hydroxy-17,20:20,21-bis[methylenebis(oxy)]-pregnan-3-one
InChI formel InChI=1S/C23H34O6/c1-20-7-5-15(24)9-14(20)3-4-16-17-6-8-22(21(17,2)10-18(25)19(16)20)23(29-13-27-22)11-26-12-28-23/h14,16-19,25H,3-13H2,1-2H3/t14-,16-,17-,18-,19+,20-,21-,22+,23?/m0/s1
LEDER C[C@@]12[C@@]3(C4(OCO3)COCO4)CC[C@]1([C@]5([C@]([C@@H](O)C2)([C@]6(C)[C@@](CC5)(CC(=O)CC6)[H])[H])[H])[H]
IUPAC-namn (5S,8S,9S,10S,11S,13S,14S,17R)-11-hydroxy-10,13-dimethyltetradecahydrodispiro[cyclopenta[a]phenanthrene-17,4'-[1,3]dioxolane-5',4''-[1,3]dioxolan]-3(2H)-one
Molekylvikt (g/mol) 406.51
Formel vikt 406.24