Läs mer
21-Hydroxyeplerenone (a, b mixture), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 21-Hydroxyeplerenone (alpha, beta mixture) |
| CAS | 334678-67-0 |
| Molekylformel | C24H30O7 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (7alpha,11alpha,17alpha)-9,11-Epoxy-17,21-dihydroxy-3-oxo-gamma-lactone Methyl Ester Pregn-4-ene-7,21-dicarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C24H30O7/c1-21-6-4-13(25)8-12(21)9-14(19(27)29-3)18-15-5-7-23(10-16(26)20(28)31-23)22(15,2)11-17-24(18,21)30-17/h8,14-18,26H,4-7,9-11H2,1-3H3/t14-,15+,16?,17-,18+,21+,22+,23-,24-/m1/s1 |
| LEDER | COC(=O)[C@@H]1CC2=CC(=O)CC[C@]2(C)[C@@]34O[C@@H]3C[C@@]5(C)[C@@H](CC[C@@]56CC(O)C(=O)O6)[C@H]14 |
| IUPAC-namn | methyl (1R,2S,9R,10R,11S,14R,15S,17R)-4'-hydroxy-2,15-dimethyl-5,5'-dioxospiro[18-oxapentacyclo[8.8.0.01,17.02,7.011,15]octadec-6-ene-14,2'-oxolane]-9-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 430.49 |
| Formel vikt | 430.1992 |