Läs mer
21-Hydroxypregna-1,4,16-trien-3,11,20-trion (>85%), TRC
Produktkod. 30391402
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30391402 50 mg
1 options
Produktkod. 30391402 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH95221050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 21-Hydroxypregna-1,4,16-triene-3,11,20-trione
CAS 102447-86-9
Molekylformel C21H24O4
Kvantitet 50 mg
Synonym 16-Dehydro 17-Dehydroxy Prednisone
InChI formel InChI=1S/C21H24O4/c1-20-8-7-13(23)9-12(20)3-4-14-15-5-6-16(18(25)11-22)21(15,2)10-17(24)19(14)20/h6-9,14-15,19,22H,3-5,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,19+,20-,21-/m0/s1
LEDER C[C@]12CC(=O)[C@H]3[C@H]([C@@H]1CC=C2C(=O)CO)CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C
IUPAC-namn (8S,9S,10R,13S,14S)-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimetyl-7,8,9,12,14,15-hexahydro-6H-cyklopenta[a]fenantren-3,11-dion
Molekylvikt (g/mol) 340.41
Formel vikt 340.1675