missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
21-Methoxy Triamcinolone Acetonide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 21-Methoxy Triamcinolone Acetonide |
| CAS | 161740-70-1 |
| Molekylformel | C25 H33 F O7 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (11β,16α)- 9-Fluoro-11,21-dihydroxy-21-methoxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]Pregna-1,4-diene-3,20-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C25H33FO7/c1-21(2)32-18-11-16-15-7-6-13-10-14(27)8-9-22(13,3)24(15,26)17(28)12-23(16,4)25(18,33-21)19(29)20(30)31-5/h8-10,15-18,20,28,30H,6-7,11-12H2,1-5H3/t15-,16-,17-,18+,20?,22-,23-,24-,25-/m0/s1 |
| LEDER | COC(O)C(=O)[C@@]12OC(C)(C)O[C@@H]1C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@@]4(F)[C@@H](O)C[C@]23C |
| Molekylvikt (g/mol) | 464.52 |
| Formel vikt | 464.221 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?