Läs mer
21-O-Acetyl Dexametason, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dexamethasone Acetate |
| CAS | 1177-87-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C24 H31 F O6 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16α-methyl-, 21-acetate (6CI,8CI), (11β,16α)-21-(Acetyloxy)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 16α-Methyl-9α-fluoroprednisolone 21-acetate, Dalalone DP, Dalalone LA, Decadron LA, Decadronal, Dectancyl, Dex-Cortidelt acetate, Dexa-Cortisyl, Dexamethasone 21-acetate, Dexamethasone acetate, Fortecortin, Fortecortin (crystal suspension), NSC 39471 |
| InChI formel | InChI=1S/C24H31FO6/c1-13-9-18-17-6-5-15-10-16(27)7-8-21(15,3)23(17,25)19(28)11-22(18,4)24(13,30)20(29)12-31-14(2)26/h7-8,10,13,17-19,28,30H,5-6,9,11-12H2,1-4H3/t13-,17+,18+,19+,21+,22+,23+,24+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COC(=O)C |
| IUPAC-namn | [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimetyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-oktahydrocyklopenta[a]fenantren-17-yl]-2-oxoetyl] acetat |
| Molekylvikt (g/mol) | 434.5 |
| Visa mer |