Läs mer
21-O-tert-Butyldimethylsilyl Methyl Prednisone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 21-O-tert-Butyldimethylsilyl Methyl Prednisone |
| Analyt- eller komponentnamn | 21-O-tert-Butyldimethylsilyl Methyl Prednisone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C28 H42 O5 Si |
| InChI formel | InChI=1S/C28H42O5Si/c1-17-13-19-20-10-12-28(32,23(31)16-33-34(7,8)25(2,3)4)27(20,6)15-22(30)24(19)26(5)11-9-18(29)14-21(17)26/h9,11,14,17,19-20,24,32H,10,12-13,15-16H2,1-8H3/t17-,19-,20-,24+,26+,27-,28-/m0/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@@]3(C)CC(=O)[C@@H]2[C@]4(C)C=CC(=O)C=C14 |
| IUPAC-namn | (6S,8S,9S,10S,13S,14S,17R)-17-[2-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxyacetyl]-17-hydroxy-6,10,13-trimethyl-6,7,8,9,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,11-dione |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Molekylvikt (g/mol) | 486.716 |
| Visa mer |