Läs mer
KGW Isotherm™ 21000mL stora isolerande Dewar-kolvar
Produktkod. 10200841
Change view
Kapacitet (metrisk):
21 l
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
10200841 21 l
1 options
Produktkod. 10200841 Leverantör KGW Isotherm™ Leverantörsnummer 1244
Beräknad leverans: 31-08-2026
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 280mm
För användning med (applikation) Lagring och transport av temperaturkänsliga varor t.ex. torris (CO2)
Höjd (metrisk) Inre 480mm
Höjd (metrisk) 615mm
Inkluderar Snabbklämma
Kapacitet (metrisk) 21 l
Diameter (metrisk) Inre 250 mm
Material Borsilikatglas