Läs mer
uvex 2111 One2Click öronproppsdispenser och magnetisk hållare
Produktkod. 17270332 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Med sladd:
Nej
Produktkod. Med sladd
17270332 Nej
1 options
Produktkod. 17270332 Leverantör uvex Leverantörsnummer 2111988
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    697.00 SEK
    669.95 SEK / Paket med 1
    Save 27.05 SEK
    3% Av
Beräknad leverans: 20-11-2026
En lättanvänd, robust öronproppsdispenser med en magnetisk hållare för att eliminera behovet av borrning eller skruvning.
  • Enkel installation på alla magnetiska ytor tack vare den fästa magnetplattan
  • Kontrollerad frigöringsmekanism säkerställer att rätt antal pluggar matas ut varje gång
  • Transparent design gör det enkelt att avgöra när en påfyllning behövs
  • Droppbricka förhindrar att öronproppar faller på golvet
  • Tillräcklig kapacitet för att förse stora produktionsområden med hörselskydd
  • Rymmer upp till 600 par Uvex™ engångsöronproppar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mått (D x B x H) Inredning 180 x 170 x 480 mm
Storlek Regelbunden
För användning med (utrustning) Uvex™ Engångsöronproppar utan sladd
Håller 600 par
Modell One2Click
Vikt (metrisk) 1.4 kg
Noise Reduction Rating (NRR) na
Med sladd Nej
Pluggform Oval
Produkttyp Dispenser med magnethållare
Disponibel Återanvändbar
Metalldetekterbar Ja
Dielektrisk Nej
Material SBC
Stil one2click Dispenser
Montering Magnetisk
Vikbar Nej
Porttyp Kontrollerad frisättning