Läs mer
uvex 2111 Viska Detec Återanvändbara öronproppar
Produktkod. p-7221933 Handla allt Uvex Produkter
Förpackningstyp:
Minibox
Pluggbox
Produktkod. 17240332
Brand: uvex 2111261
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den släta, smutsavvisande ytan på whisper-öronproppar kan enkelt rengöras med tvål och vatten för att förhindra potentiella öronskador orsakade av smutspartiklar. Lätt att upptäcka, både visuellt och av maskiner, tack vare sin slående blå färg och integrerade metallkula.
  • Öronproppar med sladd kan bäras bekvämt runt halsen i områden med låg ljudnivå
  • Slät, smutsavvisande yta kan lätt rengöras med tvål och vatten
  • Integrerade metalldelar och klarblå färg används för identifiering under tillverkningen
  • Genomskinlig låda medföljer för hygienisk förvaring när den inte används
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Blått
ANSI S3.1974 Nej
Sladd färg Blått
Storlek Liten
Modell Viska Detec
Förpackningstyp Minibox
Par per paket 50
Noise Reduction Rating (NRR) 23 dB
Med sladd Med sladd
Pluggform Oval
Produkttyp Öronproppar
Disponibel Återanvändbar
Metalldetekterbar Ja
Dielektrisk Nej
EN 352.2002 EN 352-2
Inkluderar Fodral i fickstorlek