Läs mer
uvex 2111 Whisper+ Detec Återanvändbara öronproppar
Produktkod. 17220332 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Förpackningstyp:
Minibox
Pluggbox
Förpackningsstorlek:
50 par
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förpackningstyp unitSize
17220332 Pluggbox 50 par
17230332 Minibox -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17220332 Leverantör uvex Leverantörsnummer 2111239
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1290.00 SEK
    1242.09 SEK / 50 par
    Save 47.91 SEK
    3% Av
Beräknad leverans: 21-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den släta, smutsavvisande ytan på whisper-öronproppar kan enkelt rengöras med tvål och vatten för att förhindra potentiella öronskador orsakade av smutspartiklar. Lätt att upptäcka, både visuellt och av maskiner, tack vare sin slående blå färg och integrerade metallkula.
  • Öronproppar med sladd kan bäras bekvämt runt halsen i områden med låg ljudnivå
  • Slät, smutsavvisande yta kan lätt rengöras med tvål och vatten
  • Integrerade metalldelar och klarblå färg används för identifiering under tillverkningen
  • Uppfyller standard EN 352-2 med ytterligare krav S, V, W och E1
  • Genomskinlig låda medföljer för hygienisk förvaring när den inte används
EN 352 Ytterligare krav
  • S - Signalhörning vid järnvägsöverbyggnadskonstruktion
  • V - Signalhörning i vägtrafik
  • W - Varningssignal hörsel, allmänt
  • E1 - Signalhörning för lokförare i järnvägsverksamhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Blått
ANSI S3.1974 Nej
Storlek Regelbunden
Modell Viska+ Detec
Förpackningstyp Pluggbox
Par per paket 50
Noise Reduction Rating (NRR) 27 dB
Med sladd Med sladd
Pluggform Oval
Produkttyp Öronproppar
Disponibel Återanvändbar
Metalldetekterbar Ja
Dielektrisk Nej
EN 352.2002 EN 352-2
EN 352 Ytterligare krav S, V, W, El
Inkluderar Fodral i fickstorlek