Läs mer
uvex 2111 Whisper+ återanvändbara öronproppar
Produktkod. 17210332 Handla allt Uvex Produkter
Change view
27 dB
Produktkod.
17210332 27 dB
1 options
Produktkod. 17210332 Leverantör uvex Leverantörsnummer 2111238
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1125.00 SEK
    1065.09 SEK / 50 par
    Save 59.91 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 25-11-2026
Den släta, smutsavvisande ytan på whisper-öronproppar kan enkelt rengöras med tvål och vatten för att förhindra potentiella öronskador orsakade av smutspartiklar. Öronproppar levereras i en genomskinlig låda för hygienisk förvaring när de inte används.
  • Öronproppar med sladd kan bäras bekvämt runt halsen i områden med låg ljudnivå
  • Slät, smutsavvisande yta kan lätt rengöras med tvål och vatten
  • Uppfyller standard EN 352-2 med ytterligare krav S, V, W och E
  • Genomskinlig låda medföljer för hygienisk förvaring när den inte används
EN 352 Ytterligare krav
  • S - Signalhörning vid järnvägsöverbyggnadskonstruktion
  • V - Signalhörning i vägtrafik
  • W - Varningssignal hörsel, allmänt
  • E - Signalhörning för lokförare i järnvägsverksamhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Limegrön
ANSI S3.1974 Nej
Storlek Regelbunden
För användning med (applikation) Bygg, VVS och VVS
Modell Viska+
Noise Reduction Rating (NRR) 27 dB
Med sladd Med sladd
Pluggform Oval
Produkttyp Öronproppar
Disponibel Återanvändbar
Metalldetekterbar Nej
Dielektrisk Nej
EN 352.2002 EN 352-2
EN 352 Ytterligare krav S, V, W, E
Inkluderar Fodral i fickstorlek