Läs mer
uvex 2111 Whisper återanvändbara öronproppar
Produktkod. 17200332 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Noise Reduction Rating (NRR):
23 dB
Produktkod. Noise Reduction Rating (NRR)
17200332 23 dB
1 options
Produktkod. 17200332 Leverantör uvex Leverantörsnummer 2111237
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1125.00 SEK
    1065.09 SEK / 50 par
    Save 59.91 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 01-12-2026
Den släta, smutsavvisande ytan på whisper-öronproppar kan enkelt rengöras med tvål och vatten för att förhindra potentiella öronskador orsakade av smutspartiklar. Öronproppar levereras i en genomskinlig låda för hygienisk förvaring när de inte används.
  • Sladdade öronproppar kan bäras bekvämt runt halsen i områden med lågt ljud
  • En slät, smutsavvisande yta kan enkelt rengöras med tvål och vatten
  • Uppfyller standard EN 352-2 med tilläggskraven S och W
  • Genomskinlig låda ingår för hygienisk förvaring när den inte används
EN 352 Ytterligare krav
  • S - Signalhörsel i järnvägsspårskonstruktion
  • W - Varningssignal hörsel, allmän
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Orange
ANSI S3.1974 Nej
Storlek Regelbunden
För användning med (applikation) Konstruktion, elinstallation och maskindrift
Modell Viska
Noise Reduction Rating (NRR) 23 dB
Med sladd Med sladd
Pluggform Oval
Produkttyp Öronproppar
Disponibel Återanvändbar
Metalldetekterbar Nej
Dielektrisk Nej
EN 352.2002 EN 352-2
EN 352 Ytterligare krav S, W
Inkluderar Fodral i fickstorlek