Läs mer
uvex 2112 Com4-Fit öronproppar
Produktkod. 15172443 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Förpackningstyp:
Bagas i par
Minibox
Polybag
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förpackningstyp
15172443 Bagas i par
17270342 Minibox
17260342 Polybag
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15172443 Leverantör uvex Leverantörsnummer 2112004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    461.00 SEK
    437.67 SEK / Paket med 1
    Save 23.33 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 04-12-2026
Kompakt, förformad design ger en idealisk passform för användare med mindre hörselgångar. Mjuk skumkonstruktion säkerställer en hög nivå av komfort, även under långa användningsperioder.
  • Kompakt, ergonomisk, förformad design sitter bekvämt på personer med mindre hörselgångar
  • Mjuk skumkonstruktion ger en hög nivå av komfort, även efter en mycket lång tids användning
  • Sluten hud förhindrar främmande kroppar från att tränga in i ytan
  • Idealisk för transport och för mindre kvantiteter
  • Lämplig för användning vid låga ljudnivåer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 352-2:2002
Kuddmaterial PU-skum
Storlek Liten
Modell 2112 Com4-Fit
Förpackningstyp Bagas i par
Noise Reduction Rating (NRR) 33 db
Med sladd Utan sladd
Pluggform Oval
Produkttyp Öronproppar
Disponibel Engångsbruk
Metalldetekterbar Nej
Dielektrisk Nej