Läs mer
uvex 2112 Hi-Com öronproppar
Produktkod. 17250342 Handla allt Uvex Produkter
Change view
24 dB
Produktkod.
17250342 24 dB
1 options
Produktkod. 17250342 Leverantör uvex Leverantörsnummer 2112095
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    310.00 SEK
    293.04 SEK / 100 par
    Save 16.96 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 26-11-2026
Den innovativa designen av Hi-Com-öronproppar minskar ljud i innerörat som byggs upp när hörselskydd används. Pluggarna har inbyggda håligheter som skapar en större yta i riktning mot trumhinnan.
  • Innovativ form minskar ljud i innerörat som byggs upp när hörselskydd används
  • De inbyggda hålrummen skapar en större yta i riktning mot trumhinnan
  • Öronproppar är akustiskt mjuka och absorberar störande ljud
  • Lägre isoleringsprestanda (24 dB) eliminerar risken för överskydd i områden med måttlig buller
  • Kompakt storlek är idealisk för transport och för mindre kvantiteter
  • Utmärkt språkuppfattning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Limegrön
ANSI S3.1974 Nej
Storlek Regelbunden
Modell 2112 Hi-Com
Förpackningstyp Polybag
Par per paket 100
Noise Reduction Rating (NRR) 24 dB
Med sladd Utan sladd
Pluggform Oval
Produkttyp Öronproppar
Disponibel Engångsbruk
Metalldetekterbar Nej
Dielektrisk Nej
EN 352.2002 EN 352-2