Läs mer
uvex 2112 One-Fit Engångsöronproppar
Produktkod. p-7221926 Handla allt Uvex Produkter
Förpackningstyp:
Refillpåse
Väska
Förpackningsstorlek:
200 par
Produktkod. 17290332
Brand: uvex 2112045
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kännetecknas av deras ergonomiska, slutna ytdesign One-Fit öronproppar är tillverkade av polyuretanskum för optimal komfort, även under långa användningsperioder.
  • Mjukt polyuretanskum säkerställer komfort även under långa användningsperioder
  • Stängd yta hindrar främmande kroppar från att komma in
  • För användning med bruskällor upp till 110 db(A)
  • Sladdlös, ergonomisk design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Turkos knapp
ANSI S3.1974 Nej
Storlek Regelbunden
Modell 2112 One-Fit
Förpackningstyp Väska
Par per paket 200
Noise Reduction Rating (NRR) 37 dB
Med sladd Utan sladd
Pluggform Oval
Produkttyp Öronproppar
Disponibel Engångsbruk
Metalldetekterbar Nej
Dielektrisk Nej
EN 352.2002 EN 352-2