Läs mer
uvex 2112 X-Fit engångsöronproppar
Produktkod. 17280342 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Förpackningstyp:
Minibox
Polybag
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förpackningstyp
17280342 Minibox
17240342 Polybag
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17280342 Leverantör uvex Leverantörsnummer 2112133
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.50 SEK
    69.78 SEK / 15 par
    Save 3.72 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 04-12-2026
Ergonomiska, förformade öronproppar kännetecknas av mycket höga isoleringsvärden vilket gör dem lämpliga för användning i extremt bullriga miljöer.
  • Ergonomiskt förformade öronproppar som kännetecknas av mycket höga isoleringsvärden
  • Mjukt skum ger en hög nivå av komfort, även efter lång tids användning
  • Lämplig för användning i extremt bullriga miljöer
  • Finns i en hygienisk polybag, eller detaljhandelsminibox
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Limegrön
ANSI S3.1974 Nej
Storlek Regelbunden
Modell 2112 X-Fit
Förpackningstyp Minibox
Par per paket 15
Noise Reduction Rating (NRR) 37 dB
Med sladd Utan sladd
Pluggform Oval
Produkttyp Öronproppar
Disponibel Engångsbruk
Metalldetekterbar Nej
Dielektrisk Nej
EN 352.2002 EN 352-2