Läs mer
uvex 2112 X-Fit engångsöronproppar
Produktkod. p-7221927 Handla allt Uvex Produkter
Förpackningstyp:
Minibox
Polybag
Produktkod. 17280342
Brand: uvex 2112133
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ergonomiska, förformade öronproppar kännetecknas av mycket höga isoleringsvärden vilket gör dem lämpliga för användning i extremt bullriga miljöer.
  • Ergonomiskt förformade öronproppar som kännetecknas av mycket höga isoleringsvärden
  • Mjukt skum ger en hög nivå av komfort, även efter lång tids användning
  • Lämplig för användning i extremt bullriga miljöer
  • Finns i en hygienisk polybag, eller detaljhandelsminibox
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Limegrön
ANSI S3.1974 Nej
Storlek Regelbunden
Modell 2112 X-Fit
Förpackningstyp Minibox
Par per paket 15
Noise Reduction Rating (NRR) 37 dB
Med sladd Utan sladd
Pluggform Oval
Produkttyp Öronproppar
Disponibel Engångsbruk
Metalldetekterbar Nej
Dielektrisk Nej
EN 352.2002 EN 352-2