Läs mer
uvex 2112 Xtra-Fit engångsöronproppar
Produktkod. 17210342 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Förpackningstyp:
Påfyllningslåda
Polybag
Par per paket:
100
200
250
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förpackningstyp Par per paket
17210342 Polybag 200
17230342 Polybag 100
17220342 Påfyllningslåda 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17210342 Leverantör uvex Leverantörsnummer 2112060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    461.00 SEK
    437.67 SEK / 200 par
    Save 23.33 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 04-12-2026
Ergonomiska, förformade öronproppar expanderar långsamt för att anpassa sig till storleken och formen på hörselgången, vilket minimerar läckage och säkerställer optimalt skydd.
  • Ergonomiskt, förformade engångsöronproppar
  • Expandera långsamt för att anpassa sig till storleken och formen på hörselgången
  • Minimerat läckage för optimalt skydd
  • Lämplig för större hörselgångar
  • Finns i hygieniska polypåsar, eller refillpåsar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Orange
ANSI S3.1974 Nej
Storlek Betydande
Modell 2112 Xtra-Fit
Förpackningstyp Polybag
Par per paket 200
Noise Reduction Rating (NRR) 36 dB
Med sladd Utan sladd
Pluggform Oval
Produkttyp Öronproppar
Disponibel Engångsbruk
Metalldetekterbar Nej
Dielektrisk Nej
EN 352.2002 EN 352-2