Läs mer
uvex 2124 Xact-Fit Multi återanvändbara öronproppar
Produktkod. 17210352 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Regelbunden
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17210352 Liten
17220352 Regelbunden
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17210352 Leverantör uvex Leverantörsnummer 2124019
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1145.00 SEK
    1099.98 SEK / Paket med 50
    Save 45.02 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innovativa öronproppar med sladd har en unik oval design som anpassar sig perfekt till hörselgångens anatomi. Det vinklade stiftet minskar trycket i örat avsevärt, samtidigt som det förblir bekvämt att bära under långa perioder.
  • Unik oval design anpassar sig perfekt till hörselgångens anatomi
  • Vinklad stift minskar trycket i örat avsevärt
  • Förformade stift gör det enkelt att sätta i och ta bort öronproppar
  • Tumfördjupningar för snabb och enkel hantering
  • Slät, smutsavvisande yta kan rengöras med mild tvål och vatten
  • Bär bekvämt öronproppar med sladd runt halsen i områden med låga ljudnivåer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Transparent, Grå
ANSI S3.1974 Nej
Sladd färg Orange
Storlek Liten
För användning med (applikation) Varierande miljöer
Modell 2124 Xact-Fit Multi
Noise Reduction Rating (NRR) 26 dB
Med sladd Med sladd
Pluggform Oval
Produkttyp Öronproppar
Disponibel Återanvändbar
Metalldetekterbar Nej
Dielektrisk Nej
EN 352.2002 EN 352-2