Läs mer
uvex 2124 Xact-Fit Multi återanvändbara öronproppar med förvaringsfodral
Produktkod. 17290342 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Regelbunden
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17290342 Liten
17200352 Regelbunden
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17290342 Leverantör uvex Leverantörsnummer 2124017
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1245.00 SEK
    1174.85 SEK / Paket med 50
    Save 70.15 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 04-12-2026
Innovativa öronproppar med sladd har en unik oval design som anpassar sig perfekt till hörselgångens anatomi. Det vinklade stiftet minskar trycket i örat avsevärt, samtidigt som det förblir bekvämt att bära under långa perioder.
  • Unik oval design anpassar sig perfekt till hörselgångens anatomi
  • Vinklad stift minskar trycket i örat avsevärt
  • Förformade stift gör det enkelt att sätta i och ta bort öronproppar
  • Tumfördjupningar för snabb och enkel hantering
  • Slät, smutsavvisande yta kan rengöras med mild tvål och vatten
  • Bär bekvämt öronproppar med sladd runt halsen i områden med låga ljudnivåer
  • Genomskinlig, hygienisk låda medföljer för säker förvaring när den inte används
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Transparent, Grå
ANSI S3.1974 Nej
Sladd färg Orange
Storlek Liten
För användning med (applikation) Varierande miljöer
Modell 2124 Xact-Fit Multi
Noise Reduction Rating (NRR) 26 dB
Med sladd Med sladd
Pluggform Oval
Produkttyp Öronproppar
Disponibel Återanvändbar
Metalldetekterbar Nej
Dielektrisk Nej
EN 352.2002 EN 352-2
Inkluderar Fodral i fickstorlek