Läs mer
uvex 2125 X-Cap hörselskydd
Produktkod. 17290301 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Med sladd:
Nej
Produktkod. Med sladd
17290301 Nej
1 options
Produktkod. 17290301 Leverantör uvex Leverantörsnummer 2125361
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    977.00 SEK
    941.02 SEK / Paket med 15
    Save 35.98 SEK
    3% Av
Beräknad leverans: 20-11-2026
Ovalformade öronproppar i mjukt skum garanterar en bekväm passform och minskar överföringen av störande ljud genom att förhindra att bandet skaver mot kläder.
  • Innovativ design garanterar en bekväm passform med ovala, mjuka öronproppar i skum
  • Ergonomiskt utformad för optimal positionering framför hakan
  • Minskar överföringen av störande ljud genom att förhindra att bandet skaver mot kläder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI S3.1974 Nej
Storlek Regelbunden
Modell 2125 X-Cap
Par per paket 15
Noise Reduction Rating (NRR) 24 dB
Med sladd Nej
Pluggform Oval
Produkttyp Öronband
Disponibel Engångsbruk
Metalldetekterbar Nej
Färg på pannband Grå
Dielektrisk Ja
Material ABS, polyuretan
Stil Under-hakan
Vikbar Nej
EN 352.2002 EN 352-2
EN 352 Ytterligare krav W