Läs mer
uvex 2125 Xact-Band hörselskydd
Produktkod. 17200311 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Noise Reduction Rating (NRR):
26 dB
Produktkod. Noise Reduction Rating (NRR)
17200311 26 dB
1 options
Produktkod. 17200311 Leverantör uvex Leverantörsnummer 2125372
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    340.00 SEK
    327.91 SEK / Paket med 5
    Save 12.09 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 17-11-2026
Lätt, bandat hörselskydd med extra tumfördjupningar ger ett effektivt hörselskydd direkt in i hörselgången.
  • Bandad design förhindrar effektivt att störande ljud, såsom kontakt med kläder, överförs till örat
  • Ergonomiskt formade armar ger ett effektivt hörselskydd direkt in i hörselgången
  • Extra tumfördjupningar säkerställer snabb och enkel hantering
  • Ersättningsöronproppar kan förvaras i dispenser
  • Lätt design väger endast 4 gram
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI S3.1974 Nej
Storlek Regelbunden
Plugg färg Limegrön
Vikt (metrisk) 4 g
Noise Reduction Rating (NRR) 26 dB
Med sladd Nej
Pluggform Oval
Produkttyp Öronband
Disponibel Återanvändbar
Metalldetekterbar Nej
Färg på pannband Grå
Dielektrisk Ja
Material ABS, polyuretan
Stil Bakom-huvudet
Vikbar Nej
EN 352.2002 EN 352-2