Läs mer
Implen 21CFR Part 11 Programvara för NanoPhotometer med IQ/OQ-paket
Handla allt Implen Produkter
För användning med (utrustning):
NanoPhotometer C40
NanoPhotometer N120
NanoPhotometer N60
NanoPhotometer NP80
Beskrivning
- Licensnyckel tillhandahålls på USB flash-enhet
- IQ/OQ-dokumentation tillhandahålls som Excel fil på USB flash-enhet
- Inkl. standardlösning N-120-S, N-568-S och eller Holmium Glasfilter och Neutral Density Glasfilterset N-4080-HNF enl. NanoPhotometer modell
- Programvara är tillgänglig för användning på pekskärm och datorer
- Autentisering av användarinloggningsinformation
- Möjlighet att ställa in Four Eye-administratörsrättigheter, riktlinjer för lösenord och utgångsdatum
- Lockout åtkomst och återautentiseringskrav efter en period av inaktivitet
- Systemlåsning vid obehöriga försök att komma åt programvara
- Individuell rollbaserad åtkomstkontroll för rollerna administratör, grupp, avancerad användare och användare
- Förebyggande av datamanipulation
- Generering av sökbar granskningslogg i mänskligt läsbart format
- Spårning av ändringar och engagerade åtgärder för användarroller, kontohantering och systeminställningar
- Möjlighet att signera register elektroniskt
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Programvara |
| För användning med (utrustning) | NanoPhotometer N120 |
| Inkluderar | IQ/OQ-paket |
Endast för forskning