Läs mer
Justrite™ 22 gallon Sure-Grip™ EX Slimline Frätande/Sura Stål Säkerhetsskåp Med Manuellt Stängande Dörrar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11965426
Change view
Dörr stil:
Manuell-stäng
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Dörr stil unitSize
11965426 Manuell-stäng Varje
1 options
Produktkod. 11965426 Leverantör Justrite™ Leverantörsnummer 8922021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24864.00 SEK
    20136.27 SEK / Paket med 1
    Save 4727.73 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Öka säkerheten på arbetsplatsen och förbättra renligheten med rätt säkerhets- och förvaringsutrustning. De Justrite™ 22 gallon Sure-Grip™ EX Slimline Frätande/syrastål Säkerhetsskåp med manuellt stängande dörrar är speciellt utformat för säker förvaring av syror och frätande ämnen i laboratorier.
Justrite blått stål Slimline säkerhetsskåp för frätande material har samma kvalitetssäkerhetsegenskaper som skåpen för brandfarliga ämnen. Alla modeller kommer med dubbelväggkonstruktion, dubbla ventiler, jordledningsanslutningar, justerbara hyllor, läckagesäkra trösklar, trepunkts självlåsande dörrar och nivelleringsfötter. Manuell stängningsdörr(ar) öppnas till hela 180 grader och låses själv när den stängs.
Specifikationer
Beskrivning Kallvalsat stål (18 ga)
Mått (D x B x H) 18 x 23,25 x 65 tum.
Dörr stil Manuell-stäng
Bärande kapacitet 22 gal.
Färg Blått
Material Stål (CR)