missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

22-Keto-21-thia-3,6,9-trioxatricosan-1-ol, TRC

Produktkod. 30406221
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30406221 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30406221 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCK31500010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 22-Keto-21-thia-3,6,9-trioxatricosan-1-ol
CAS 130727-50-3
Molekylformel C26 H52 O5 S
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C26H52O5S/c1-2-3-4-5-10-13-16-23-32-24-17-14-11-8-6-7-9-12-15-18-29-19-20-30-21-22-31-26(28)25-27/h27H,2-25H2,1H3
LEDER CCCCCCCCCSCCCCCCCCCCCOCCOCCOC(=O)CO
IUPAC-namn 2-[2-(11-nonylsulfanylundecoxy)ethoxy]ethyl 2-hydroxyacetate
Molekylvikt (g/mol) 476.75
Formel vikt 476.3535
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.