Läs mer
Tenak™ 22 mm Cryobox-avdelare
Produktkod. 15240534 Handla allt TENAK Produkter
Håller:
Flaskor med 10 mm OD
Flaskor med 10,25 mm OD
Flaskor med 12 mm OD
Flaskor med 13 mm OD
Flaskor med 15,50 mm OD
Flaskor med 17 mm OD
Flaskor med 17,75 mm OD
Flaskor med 7 mm OD
Flaskor med 7,50 mm OD
Flaskor med 8 mm OD
Flaskor med 8,75 mm OD
Flaskor med 9 mm OD
Flaskor med 9,50 mm OD
Tube Array:
10 x 10 celler
12 x 12 celler
13 x 13 celler
14 x 14 celler
16 x 16 celler
7 x 7 celler
8 x 8 celler
9 x 9 celler
Förpackningsstorlek:
Paket med 36
Produktkod. 15240534
Brand: Tenak™ TE22093
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Avdelare för användning med 32 mm höga kryoboxar.
  • För användning i kryoboxar av kartong
  • Rymmer kryogena flaskor
  • Rutnätsavdelare
Specifikationer
Typ Grid Divider
För användning med (utrustning) 32 mm höga kryoboxar
Håller Flaskor med 12 mm OD
Tube Array 10 x 10 celler
Höjd (metrisk) 22 mm