Läs mer
Labcon™ 225 ml PerformR™ Centrifugerör
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7193997 Handla allt Labcon Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Produktkod. 16604022
Brand: Labcon™ 30818200009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med fästa platta integrerade elastomeriska tätningar skruvlock, sidograderingar och skrivyta
  • Koniskt centrifugrör
  • ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Polypropen USP Klass VI harts
  • Centrifugera till 8 000 x G
  • Kan frysas till -80 °C
  • Autoklaveringsbar
  • Kapacitet: 225 ml
  • Gjord i USA
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-överensstämmelse
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsfärg Kricka
Färg Naturlig
Kapacitet (metrisk) 225 mL
Disponibel Engångsbruk
Material Polypropen
För användning med Centrifuges, Rotators, Shakers
Antal per förpackning 2
Förpackning 2 / väska / 24 väskor / väska
Kvantitet 2/påse
Sterilitet Icke-steril
Produktlinje PerformR™ Centrifugerör
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Form Cylindrisk
Längd (metrisk) 137 mm
Stängningsstorlek 29 mm
Rena påståenden ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic), Ultra low trace metals
Bottenform Konisk
Förslutningstyp Skruvlock med integrerad gjuten elastomerisk tätning
Förslutning ingår Ja
Skrivområde Ja
Graderad Ja
Examen 50 till 200 ml i steg om 25 ml
Produkttyp Centrifugerör
Max. RCF 8,000 x g