Läs mer
Macherey-Nagel™ Vägningspapper
Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Mått (L x B):
90 x 115 mm
Beskrivning
- Betyg MN 226
- Kan användas som ersättning för vägning av båtar
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B) | 90 x 115 mm |
| Längd (metrisk) | 90 mm |
| Kvantitet | 100 |
| Bredd (metrisk) | 115 mm |
| Produkttyp | Vägningspapper |
| Form | Båt |