Läs mer
22Alpha-Hydroxy Cholesterol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (22R)-22-Hydroxycholesterol |
| CAS | 17954-98-2 |
| Molekylformel | C27 H46 O2 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | Cholest-5-ene-3,22-diol, (3β,22R)-, Cholest-5-ene-3β,22-diol, (20S,22R)- (8CI), (3β,22R)-Cholest-5-ene-3,22-diol, (22R)-22-Hydroxycholesterol, (22R)-Cholest-5-ene-3β,22-diol, (22R)-Hydroxycholesterol, 22α-Hydroxycholesterol, Cholest-5-ene-3β,22(R)-diol, Narthesterol, 22α-Hydroxy Cholesterol, (22R)-22-Hydroxycholesterol |
| InChI formel | InChI=1S/C27H46O2/c1-17(2)6-11-25(29)18(3)22-9-10-23-21-8-7-19-16-20(28)12-14-26(19,4)24(21)13-15-27(22,23)5/h7,17-18,20-25,28-29H,6,8-16H2,1-5H3/t18-,20-,21-,22+,23-,24-,25+,26-,27+/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)CC[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC-namn | (3S,8S,9S,10R,13S,14S,17R)-17-[(2S,3R)-3-hydroxy-6-methylheptan-2-yl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 402.65 |
| Formel vikt | 402.3498 |