missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(22E)-Ergosta-4,6,8(14),22-tetraen-3-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (22E)-Ergosta-4,6,8(14),22-tetraen-3-one |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H40O/c1-18(2)19(3)7-8-20(4)24-11-12-25-23-10-9-21-17-22(29)13-15-27(21,5)26(23)14-16-28(24,25)6/h7-10,17-20,24,26H,11-16H2,1-6H3/b8-7+/t19-,20+,24+,26-,27-,28+/m0/s1 |
| Formel vikt | 392.3079 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?