Läs mer
Fisherbrand™ 22 mm PE, lock, genomskinlig, 4,3 mm mitthål, 22 x 8,4 mm, monterad septum
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blå Transparent, Transparent, Transparent
Grå, Rött, Genomskinlig
Röd-orange, Genomskinlig
Material (liner):
Naturgummi/TEF
PTFE/Butyl
Silikon/PTFE
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Specifikationer
Specifikationer
| Material (liner) | Silikon/PTFE |
| Färg | Blå Transparent, Transparent, Transparent |
| Diameter (metrisk) Yttre | 22 mm |
| Material | Polyethylene |
| För användning med (applikation) | Headspace |
| Kvantitet | 100 |
| Tjocklek (metrisk) | 1.3 mm |
| Typ | Snap Cap |