Läs mer
Fisherbrand™ 22 mm PE, lock, genomskinlig, 4,3 mm mitthål, 22 x 9,1 mm, monterat septum
Produktkod. p-7113978 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blå Transparent, Genomskinlig
Grå, Rött, Genomskinlig
Röd-orange, Genomskinlig
Material (liner):
Naturgummi/TEF
PTFE/Butyl
Silikon/PTFE
Förslits:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 11837281
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förmonterade lock och septa är bekväma och minimerar kontaminering från hantering.
  • 22 mm
  • PE
  • Lock
  • Kombinationstätning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) Silikon/PTFE
Färg Blå Transparent, Genomskinlig
Diameter (metrisk) Yttre 22 mm
Material Polyeten
Förslits Nej
För användning med (applikation) Headspace
Hårdhet 45° Shore A
Kvantitet 100
Tjocklek (metrisk) 1.3 mm
Typ Snap Cap