Läs mer
Fisherbrand™ 22mm PE, Cap, Transparent, 6mm Center hole, 22 x 9.1mm, Assembled septum
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blå Transparent, Genomskinlig
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Specifikationer
Specifikationer
| Material (liner) | Silikon/PTFE |
| Färg | Blå Transparent, Genomskinlig |
| Diameter (metrisk) Yttre | 22 mm |
| Material | Polyeten |
| För användning med (applikation) | Headspace |
| Kvantitet | 100 |
| Tjocklek (metrisk) | 1.3 mm |
| Typ | Snap Cap |