missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
22R-6Beta-Hydroxy Budesonide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (22R)-6beta-Hydroxybudesonide |
| CAS | 93861-52-0 |
| Molekylformel | C25 H34 O7 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 16,17-[butylidenebis(oxy)]-6,11,21-trihydroxy-, [6β,11β,16α(R)]- (9CI), 2H-Naphth[2',1':4,5]indeno[1,2-d][1,3]dioxole, pregna-1,4-diene-3,20-dione deriv., (6β,11β,16α)-16,17-[(R)-Butylidenebis(oxy)]-6,11,21-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, (22R)-6β-Hydroxybudesonide, (22R)-6β-Hydroxy budesonide, (22R)-6β-Hydroxybudesonide |
| InChI formel | InChI=1S/C25H34O7/c1-4-5-21-31-20-10-15-14-9-17(28)16-8-13(27)6-7-23(16,2)22(14)18(29)11-24(15,3)25(20,32-21)19(30)12-26/h6-8,14-15,17-18,20-22,26,28-29H,4-5,9-12H2,1-3H3/t14-,15-,17+,18-,20+,21+,22+,23-,24-,25+/m0/s1 |
| LEDER | CCC[C@@H]1O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4C[C@@H](O)C5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO |
| Molekylvikt (g/mol) | 446.5333 |
| Formel vikt | 446.2305 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?