Läs mer
(22S)-Budesonide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (22S)-Budesonide |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H34O6/c1-4-5-21-30-20-11-17-16-7-6-14-10-15(27)8-9-23(14,2)22(16)18(28)12-24(17,3)25(20,31-21)19(29)13-26/h8-10,16-18,20-22,26,28H,4-7,11-13H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21-,22+,23-,24-,25+/m0/s1 |
| Formel vikt | 430.2355 |