Läs mer
Fisherbrand™ 23.4mm Septum for SCHOTT Screw Caps
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Beige, Grädde
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Septa |
| Färg | Beige, Grädde |
| Diameter (metrisk) Yttre | 23.4 mm |
| Material | PTFE, Silikon |
| Kvantitet | 1000 |
| Tjocklek (metrisk) | 3.2 mm |