Läs mer
23-(9-Mercaptononyl)-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatricosanoic Acid (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 23-(9-Mercaptononyl)-3,6,9,12,15,18,21-Heptaoxatricosanoic A |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H50O9S/c26-25(27)24-34-22-21-33-20-19-32-18-17-31-16-15-30-14-13-29-12-11-28-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-23-35/h35H,1-24H2,(H,26,27) |
| Formel vikt | 526.3176 |