missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
23-Des(methoxyimino)-23-hydroxy Moxidectin O-TBS, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 23-Des(methoxyimino)-23-hydroxy Moxidectin O-TBS |
| CAS | 112124-92-2 |
| Molekylformel | C42H66O8Si |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | [6R,23S,25S(E)]-5-O-Demethyl-28-deoxy-25-(1,3-dimethyl-1-butenyl)-5-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-6,28-epoxy-23-hydroxy Milbemycin B, Spiro[11,15-methano-2H,13H,17H-furo[4,3,2-pq][2,6]benzodioxacyclooctadecin-13,2'-[2H]pyran] Milbemycin B Deriv. |
| InChI formel | InChI=1S/C42H66O8Si/c1-25(2)18-28(5)36-30(7)35(43)23-41(49-36)22-33-21-32(48-41)17-16-27(4)19-26(3)14-13-15-31-24-46-38-37(50-51(11,12)40(8,9)10)29(6)20-34(39(44)47-33)42(31,38)45/h13-16,18,20,25-26,30,32-38,43,45H,17,19,21-24H2,1-12H3/b14-13+,27-16+,28-18+,31-15+/t26-,30-,32+,33-,34-,35-,36+,37+,38+,41-,42+/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)\C=C(/C)\[C@H]1O[C@@]2(C[C@@H]3C[C@@H](C\C=C(/C)\C[C@@H](C)\C=C\C=C\4/CO[C@@H]5[C@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)C(=C[C@@H](C(=O)O3)[C@]45O)C)O2)C[C@H](O)[C@@H]1C |
| Molekylvikt (g/mol) | 727.05 |
| Formel vikt | 726.4527 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?