Läs mer
23-Hydroxybetulinic acid, MedChemExpress
Beskrivning
23-hydroxybetulinic acid is one of the bioactive components responsible for its anticancer activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 23-Hydroxybetulinic acid |
| CAS | 85999-40-2 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C30H48O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Anemosapogenin |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (211.55 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | OC([C@]1(CC[C@H]2C(C)=C)[C@@]2([H])[C@](CC[C@@]3([H])[C@]4(CC[C@]5([H])[C@@]3(CC[C@H](O)[C@@]5(C)CO)C)C)([H])[C@@]4(C)CC1)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 472.7 |
| Visa mer |