Läs mer
23-Hydroxybetulinic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 23-Hydroxybetulinic Acid |
| CAS | 85999-40-2 |
| Molekylformel | C30 H48 O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Lup-20(29)-en-28-oic acid, 3,23-dihydroxy-, (3β,4α)-, Anemosapogenin (7CI), 3aH-Cyclopenta[a]chrysene, lup-20(29)-en-28-oic acid deriv., (3β,4α)-3,23-Dihydroxylup-20(29)-en-28-oic acid, 23-Hydroxybetulinic acid, 3β,23-Dihydroxylup-20(29)-en-28-oic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C30H48O4/c1-18(2)19-9-14-30(25(33)34)16-15-28(5)20(24(19)30)7-8-22-26(3)12-11-23(32)27(4,17-31)21(26)10-13-29(22,28)6/h19-24,31-32H,1,7-17H2,2-6H3,(H,33,34)/t19-,20+,21+,22+,23-,24+,26-,27-,28+,29+,30-/m0/s1 |
| LEDER | CC(=C)[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O)[C@@](C)(CO)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]12)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (1R,3aS,5aR,5bR,7aR,8R,9S,11aR,11bR,13aR,13bR)-9-hydroxy-8-(hydroxymethyl)-5a,5b,8,11a-tetramethyl-1-prop-1-en-2-yl-1,2,3,4,5,6,7,7a,9,10,11,11b,12,13,13a,13b-hexadecahydrocyclopenta[a]chrysene-3a-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 472.7 |
| Formel vikt | 472.3553 |